Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lactoboinsäure, 97 %
Artikelnummer. 10042170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10042170 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10307540 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042170 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 167110250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lactobionic acid, CAS # 96-82-2, is a product of lactose oxidation that can act as an antioxidant or drug delivery carrier.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Lactobionsäure ist eine Aldonsäure, die durch Lactose-Oxidation erzeugt wird und antioxidative, chelatbildende und feuchtigkeitserhaltende Eigenschaften aufweist.
Lactobionsäure kann Metallionen chelieren und oxidative Schäden reduzieren.
Für die Synthese von Nanomaterialien und Arzneimittel-Nanopartikeln verwendbar
Verbessert nachweislich die Löslichkeit von Makrolid-Antibiotika
Anwendungen
Laboruntersuchungen wiesen nach, dass di€ Anwendung von Lactobionsäure atopische Dermatitis bei einem Mausmodell von Hautkrankheiten reduziert.
Lactobionsäure hemmt nachweislich Galektin-1 bei Ratten.
Wird in der Nanotechnologie zur Verbesserung der Löslichkeit von Chitosan-Hydrogelen bzw. als Nanopartikel-Konjugat eingesetzt und fördert so das Abzielen von Krebstherapien auf Tumoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-82-2
Summenformel C12H22O12
Molekulargewicht (g/mol) 358.296
MDL-Nummer MFCD00078147
InChI-Schlüssel JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Synonym lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
PubChem CID 7314
ChEBI CHEBI:55481
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexansäure
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactobionic acid
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 31, 415
Merck Index 15, 5391
Spezifischer Drehzustand +22.80° (20°C c=10,H2O)
Spezifische Drehung After 4 hrs.: +22.8° to +28.8° (20°C, 589nm) (c=10, water)
Formelmasse 358.29
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristallpulver