Learn More
Lactobionsäure, TRC
Artikelnummer. 30473115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473115 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL11380010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactobionic acid
CAS 96-82-2
Summenformel C12 H22 O12
Menge 10 g
Synonym D-Gluconic acid, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Lactobionic acid (7CI,8CI), Lactonic acid (6CI), 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid, 4-(β-D-Galactosido)-D-gluconic acid, 4-O-β-Galactopyranosyl-D-gluconic acid, D-Lactobionic acid, Galactosylgluconic acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 358.3
Formelmasse 358.1111