missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lactoferrin Antibody (006), FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89794F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lactoferrin Monoclonal specifically detects Lactoferrin in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA Detection.
Spezifikation
| Lactoferrin | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 6 | |
| ELISA, Sandwich ELISA Detection | |
| EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, GIG12, growth-inhibiting protein 12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, neutrophil lactoferrin, talalactoferrin | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Lactoferrin (P02788; Met 1-Lys 710). | |
| 0.1 mL | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules | |
| 4057 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur