Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Baumwollblau-Lactophenol-Lösung
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Lactophenol Cotton Blue Färbemittel ist aus Lactophenol, das als Eindeckmedium dient, und Baumwollblau, einem Säurefarbstoff, zusammengesetzt.. In der Färbeflüssigkeit suspendierte Organismen werden aufgrund des Vorhandenseins von Phenol getötet, aber die Zellen lysieren nicht. Baumwollblau färbt die Zellwände von Pilzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Lösungstyp | Reagenz |
| Typ | Lactophenol Baumwollblau |
| Menge | 500 ml |
| Zertifizierung/Konformität | (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen |
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für diverse Spezialfärbungen |
| Farbe | Blau |
| Material | Glycerol, Milchsäure |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 40 °C |
| Verpackungsart | Flasche |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lactophenol Cotton Blue
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: lactic acid, phenol