Learn More
Lactose-Monohydrat, Reinst, SLR, feines Pulver, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 219°C |
| Farbe | Weiß |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Menge | 1 kg |
| Formelmasse | 360.3g/mol |
| Physikalische Form | Fest |