Learn More
Laktose-Monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17949244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949244 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17949244 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1485.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Laktose-Monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Lactose Monohydrate
CAS 5989-81-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-Lactose Monohydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H22 O11 . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Granulac 230, Inhalac 120, Inhalac 230, Lactochem, Lactose 100M, Lactose D 80, Lactosum D 80, Pharmatose 150M, Pharmatose 325, Pharmatose 50M, Pharmatose 90M, Pharmatose DCL 11, Zeparox, 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-alpha-D-glucopyranose monohydrate, alpha-D-Lactose monohydrate, alpha-Lactose monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1
SMILES O.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
Menge 250 mg
Formelmasse 360,1268 g/mol