Learn More
Lactose-Octaacetat, TRC
Artikelnummer. 30465706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465706 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465706 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL11500010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactose Octaacetate
CAS 6291-42-5
Summenformel C28 H38 O19
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27-,28+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-Triacetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 678.59
Formelmasse 678.2007