Learn More
Lactulose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487372 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11487372 25 g -
11497372 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11487372
Marke: MP Biomedicals 0215393225
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Behandlung von chronischer Verstopfung, SIBO und hepatischer Enzephalopathie. MP Biomaterials' Lactulose ist ein synthetisches, nicht verdauliches Disaccharid (Doppelzucker), das aus einem Molekül von Fruktose und Galactose (Monosaccharide) gebildet wird. Es wird auch verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4618-18-2
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
InChI-Schlüssel JCQLYHFGKNRPGE-DJYZFUSFSA-N
Synonym lactulose
PubChem CID 131839611
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6R)-2-[(2R,4S,5R)-4,5-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C2O)(CO)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
pH 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in 5% of water (colorless)
Optische Drehung −45 to −52° (c=5, water, 24 hrs)
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) ∼98%
Physikalische Form Pulver