Learn More
LAD1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18497340 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18497340 25 μL 25 Mikroliter
18255987 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18497340
Marke: Novus Biologicals NBP18594525ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
LAD1 Polyclonal specifically detects LAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LAD1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias LAD, lad-1, LadA, ladinin 1, ladinin-1, linear IgA bullous dermatosis antigen, Linear IgA disease antigen, linear IgA disease antigen homolog, MGC10355
Gensymbole LAD1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EEGRNSLSPVQATQKPLVSKKELEIPPRRRLSREQRGPWALEEESLVGREPEERKKGVPEKSPVLEKSSMPKKTAPEKSLVSDKTSISEKVLASEKTSLSEKIAVSEKRNSSEKKSVLEKTSVSEKSLAP
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3898
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG