Learn More
Uvex™ Damenmantel 7463 - weiß
Artikelnummer. 17235701 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17235701 M 1 Stück
17215701 XS 1 Stück
17225701 S 1 Stück
17245701 L 1 Stück
17255701 XL 1 Stück
17265701 2XL 1 Stück
17275701 3XL 1 Stück
17285701 4XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17235701 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8825810
Statten Sie Ihr Labor aus
Verwenden Sie den Aktionscode 28007
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchdachte Funktionalität, sportliches Design, aufregende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die wie angegossen sitzt.
  • Damenmantel
  • Materialzusammensetzung: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % antistatisches Material. Fasern, 245 g/m²²
  • Farbe: Weiß
  • Höchster Schutz dank Antistatik-
  • fasern – optimale Ladungsreduzierung
  • Lange Ärmel
  • Brusttasche links
  • Zwei Seitentaschen
  • Standards für umklappbare Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Größen: XS-4XL
  • Normalwäsche 60 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, 2-fach bügeln, chemische Reinigung mit Perchlorethylen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe M
Geschlecht Damen
Material Baumwolle
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Tunneled Elastic
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Widerstand Keine
Modell Standard Length
Anzahl Taschen 2
Dicke 245 g/m2