Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-Probenpuffer, nicht reduzierend, 4X
Artikelnummer. 15405809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405809 25 mL 25 Milliliter
15415809 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405809 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63615.AC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Proteinprobenvorbereitung, die im Laemmli SDS-PAGE System verwendet werden soll
Laemmli SDS sample buffer is used for protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system, The SDS detergent denatures the proteins and subunits and gives each an overall negative charge so that each will separate based on size. The bromophenol blue serves as a dye front that runs ahead of the proteins and also serves to make it easier to see the sample during loading.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Der Laemmli SDS-Probenpuffer besteht aus mehreren Verbindungen, darunter 375 mM-Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % Glycerin, 9 % β-Mercaptoethanol, 0,03 % Bromphenolblau
  • Die im Laemmli SDS-Probenpuffer vorhandene SDS-Verbindung bindet unkovalent an Proteine.SDS ist negativ geladen und kann die intrinsische Ladung des Proteins, das es bindet, maskieren
Verwendung
  • Laemmli SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinen und zur Proteinprobenvorbereitung für das SDS-PAGE-System verwendet
  • Dieser Probenpuffer wird als elektrophoretischer Farbstoff zur Denaturierung von Proteinen und zur Überwachung der Vorderseite des Laufgels verwendet
  • Ebenso wird er auch für die Polyacrylamid-Proteingelanalyse verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Konzentration 4X
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laemmli SDS-PAGE
Menge 25 mL
Produkttyp Probenladepuffer