Learn More
Thermo Scientific™ Laemmli SDS-Probenpuffer mit Pyronin Y, nicht reduzierend, 4X
Click to view available options
Menge:
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rosa |
| Konzentration | 4X |
| Produkttyp | Probenladepuffer |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laemmli SDS-PAGE |
| Menge | 50 ml |