Learn More
Thermo Scientific™ Laemmli SDS Probenpuffer mit Pyronin Y, reduzierend, 4X
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rosa |
| Konzentration | Gehäuse 4X |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laemmli SDS-PAGE |
| Menge | 25 mL |
| Produkttyp | Probenladepuffer |