Learn More
LAG-3 Antibody (874501), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB23193MFV450
555.90 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18599489
  • 694.00 € / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LAG-3
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity
3902
Store at 4C in the dark.
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
874501
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-reported
CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAG-3, Leu23-Leu450, Accession # P18627