missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAG-3 Antibody (CL14773) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26839DL594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LAG-3 Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
| LAG-3 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| CD223, CD223 antigen, LAG3, LAG-3, lymphocyte activating 3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Secreted lymphocyte activation gene 3 protein, sLAG-3 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P18627, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
| 3902 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry | |
| CL14773 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur