Learn More
Invitrogen™ LAG-3 Human ELISA Kit
Beschreibung
Das humane Lymphozytenaktivierungsgen 3 (Hu LAG-3) (CD223) ELISA quantifiziert HU LAG-3 in Humanserum, Plasma, Pufferlösungen und Zellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu LAG-3. Funktionsprinzip der MethodeDer Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Human-LAG-3 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge ValidierungJede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P18627 |
| Assay-Bereich | 6,2-400 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2,20 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 3902 |
| Gensymbol | CD223 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.