missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lambda-Cyhalothrin, TRC

Artikelnummer. 30137701
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137701 100 mg 100 Milligramm
18083350 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137701 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC988980100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 91465-08-6
Summenformel C23 H19 Cl F3 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 449.85
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1α(S*),3α(Z)]-(±)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1S,3S)-rel- (9CI), A 12871A, Ambush Super, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (1R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (1S,3S)-, Cyhalothrin K, Demand, Demand Pestab, Grenade ER, Hallmark, ICI-A 0321, ICON Maxx, Icon, Karate, Karate 1E, Karate 2.5EC, Karate K, Karate King, Karate Z, Karate Zeon, Karate Zeon 050CS, Karate Zeon 100CS, Kung Fu, Lamdex, Matador, Matador (insecticide), Molniya, NUP 05077, PP 321, REEVA 5, Scimitar, Spectracide Trazicide, Spectracide Triazicide Soil & Turf Insect Killer, Taiga Z, Warrior, Warrior II, Warrior T, Warrior Zeon, lambda-Cyhalothrin, λ-Cyhalothrin
IUPAC-Name [(R)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
SMILES CC1(C)[C@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material lambda-Cyhalothrin
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile lambda-Cyhalothrin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20-/m1/s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 100 mg
Formelmasse 449.1
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.