missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lambda Light Chain Antibody (1-155-2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18249675 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18249675 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18249675

Marke: Novus Biologicals NBP179124

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lambda Light Chain Monoclonal specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lambda Light Chain
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 1-155-2
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1 to 4 μg/mL, CyTOF-ready
Gen-Alias IGLC, immunoglobulin lambda constant group
Gensymbole IGLC1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human IgA1 lambda myeloma protein
Molekulargewicht des Antigens 22.5 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3536
Testspezifität The mouse monoclonal antibody 1-155-2 recognizes lambda light chains (22.5 kDa) of human immunoglobulin.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.