missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lambda Light Chain Antibody (SPM559), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18485122 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.02 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18485122 0.1 mg 0.10 Milligramm
18418241 0.02 mg 0.02 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18485122

Marke: Novus Biologicals NBP2343770.1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lambda Light Chain
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM559
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 ug/mL, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Zugriffsnummer P01701, P01842
Gen-Alias IGLC, immunoglobulin lambda constant group
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified human Lambda Light Chain
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3537
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.