Learn More
Motic™ Lambda-Platte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Polarisationsmikroskop
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vollwellenplatte.
- Erstreihenfolge Rot
- 535 nm. Drehbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lambda-Platte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Polarisationsmikroskop |