Learn More
Corning™ Lambda™ Plus 8-Kanal Pipette, Kalibrierung 3x10 STD
Artikelnummer. 17273514 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
5 bis 50 μl
50 bis 300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17273514 50 bis 300 μl 1 Stück
17213514 1 bis 10 μl 1 Stück
17233514 5 bis 50 μl 1 Stück
17253514 20 bis 200 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17273514 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4083STD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 €
    704.55 € / 1 Stück
    Sparen 50.45 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für höchste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Komfort.
Die Lambda Plus-Pipetten zeichnen sich durch eine sanfte Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte aus. Die Lautstärke kann durch Drehen des Daumenrads oder der Kolbentaste eingestellt werden, und ein Verriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Wechseln. Die Lambda Plus-Pipetten wurden so konzipiert, dass sie auch nach wiederholtem Gebrauch und Autoklavieren ihre Kalibrierung beibehalten. Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
  • Vorkalibrierte Pipette im Lieferumfang enthalten ISO Zertifikat Nr. 17025
  • Prüfverfahren: 4 Messungen bei 3 Volumina (Nennvolumen, 50 % des Nennvolumens, 10 % des Nennvolumens oder Minimalvolumen)
  • Werkseitig auf strenge Standards kalibriert ISO 8655 Standards – 3 Jahre Garantie
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
  • Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Genauigkeit (%) ±12 bis ±1,5
  • Präzision (%) < 6,0 bis < 0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO17025
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Universal-Pipettenspitze
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Lambda Plus
Typ Mehrkanalpipette
Volumen (metrisch) 50 bis 300 μl
UV-Überwachung Ja
Gewährleistung 3 Jahre