Learn More
Corning™ Lambda™ Plus 8-Channels Pipettor, Calibration 3x4 ALT
Artikelnummer. 17263514 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 μl
20 bis 200 μl
50 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17263514 50 bis 300 μl 1 Stück
17203514 1 bis 10 μl 1 Stück
17223514 5 bis 50 μl 1 Stück
17243514 20 bis 200 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17263514 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4083ALT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
Die Lambda Plus-Pipetten zeichnen sich durch eine sanfte Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte aus. Die Lautstärke kann durch Drehen des Daumenrads oder der Kolbentaste eingestellt werden, und ein Verriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Wechseln. Die Lambda Plus-Pipetten wurden so konzipiert, dass sie auch nach wiederholtem Gebrauch und Autoklavieren ihre Kalibrierung beibehalten. Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
  • Vorkalibrierter Pipettierer wird mit ISO 17025-Zertifikat geliefert
  • TESTVERFAHREN 4 Messungen bei 3 Volumina (Nennvolumen, 50 % des Nennvolumens, 10 % des Nennvolumens oder Mindestvolumen)
  • Werkseitig auf die strengen ISO 8655-Normen kalibriert – 3 Jahre Garantie
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
  • Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Genauigkeit (%) ±12 bis ±1,5
  • Präzision (%) <6,0 bis <0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO17025
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Universal-Pipettenspitze
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Lambda™ Plus
Typ Mehrkanalpipette
Volumen (metrisch) 50 bis 300 μl
UV-Überwachung Ja
Gewährleistung 3 Jahre