Learn More
Motic™ CALIBR. SLIDES 0,07/0,15/0,6/1,5MM
Artikelnummer. 11752656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11752656 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11752656 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101002300142
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit der Motic™ Images Plus 2.0 Software. Motic™ 4-Dot Kalibrierfolie mit Durchmessern von 0.5 mm, 0.75 mm, 0.15 mm und 0.07 mm
  • Zur Verwendung mit der Motic™ Images Plus 2.0 Software für die Kalibrierung
  • Mit 4 Durchmessern: 0.7, 0.15, 0.6 und 1.5 mm
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Typ Kalibrierobjektträger
Durchmesser (metrisch) 0,07, 0,15, 0,6, 1,5 mm
Menge Je 1