missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lamin B1 Antibody (CL3929) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59783MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lamin B1 Monoclonal antibody specifically detects Lamin B1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Lamin B1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| ADLD, lamin B1, lamin-B1, LMN, LMN2, LMNB, MGC111419 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P20700, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Loading Controls, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 4001 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL3929 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur