missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Lamin B1 antibody apecifically detetects Lamin B1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Lamin B1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Klon | 5H10 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. |
| Gen-Zugriffsnummer | BC012295 |
| Gensymbole | LMNB1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Lamin B1 fusion protein Ag3631 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?