Learn More
Lamin B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5H10, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke:  Proteintech 80906-1-RR-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17649806
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Lamin B1 antibody apecifically detetects Lamin B1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Lamin B1
5H10
Unconjugated
BC012295
Rabbit
Protein A purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
1000 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
LMNB1
Lamin B1 fusion protein Ag3631
20 μL
4001
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen