Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.5 1 Explosive Substances Transport Signs
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Breite (metrisch):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Menge:
250/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | ADR 1.5-200*200-B7541 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Laminiertes Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Dicke | 0,099 mm |
| Breite (metrisch) | 200,00 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Form | Diamantförmig |
| Mehr anzeigen |