Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.5 1 Explosive Substances Transport Signs
Artikelnummer. 11760204 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Breite (metrisch):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Menge:
250/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Menge Packungsgröße
11760204 297 mm 297,00 mm Je 1 1 Stück
11740204 100 mm 100,00 mm Je 1 1 Stück
11790234 100 mm 100,00 mm 250/Packung 1 ROLL
11750204 200 mm 200,00 mm Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11760204 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 223557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.15 €
    10.57 € / 1 Stück
    Sparen 0.58 €
    5% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Alternate Part Number ADR 1.5-297 *297-B7541
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 297,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Angezeigter Text 1,5 1
Farbe Schwarz auf orange