Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.5 1 Explosive Substances Transport Signs
Artikelnummer. 11790234
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Breite (metrisch):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Menge:
250/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Artikelnummer. 11790234
Marke: Brady™ 223595
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Alternate Part Number ADR 1.5RL-100*100-B7541
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 100,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text 1,5 1
Farbe Schwarz auf orange