Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.6 1 Explosive Substances Transport Signs
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | ADR 1.6-100*100-B7541 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Laminiertes Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Dicke | 0,099 mm |
| Breite (metrisch) | 100,00 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Form | Diamantförmig |
| Mehr anzeigen |