Learn More
Brady™ SIGN AUTO-FLAMMABLE 100MM PE
Artikelnummer. 11740224 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11740224 100 x 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11740224 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 223577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00 €
    359.42 € / 1 Rollen
    Sparen 66.58 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Alternate Part Number ADR 4.2RL-100 *100-B7541
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 100,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Abmessungen (L x B) 100 x 100 mm
Angezeigter Text 4
Farbe Schwarz auf Weiß