Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, ADR 4.3b, aus laminiertem Polyester – Stoffe, die mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Breite (metrisch):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Menge:
250/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführung | Glanz |
| Material | Laminated Polyester |
| Menge | 250/Packung |
| Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Dicke | 0.099 mm |
| Breite (metrisch) | 100,00 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Form | Diamantförmig |
| Angezeigter Text | 4 |
| Mehr anzeigen |