Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter, ADR 4.3b, aus laminiertem Polyester – Stoffe, die mit Wasser entzündbare Gase entwickeln
Artikelnummer. 11770214
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Breite (metrisch):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Menge:
250/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Artikelnummer. 11770214
Marke: Brady™ 223568
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Ausführung Glanz
Material Laminated Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 200,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text 4
Farbe Weiß auf Blau