Learn More
Brady™ Verbotsschilder, aus laminiertem Polyester – Mobilfunk verboten
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 233-DIA 100-B7541 |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Form | Rund |