Learn More
Brady™ Warnschild 'Warm Oppervlag', dreieckig, 315mm, PE
Artikelnummer. 11331730
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf gelb
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11331730
Marke: Brady™ 223388
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 315-TRI 315-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Durchmesser (metrisch) 315 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Warnschilder Vorsicht vor heißer Oberfläche
Höhe (metrisch) 315 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Produkttyp Warnschild Vorsicht heiße Oberfläche
Farbe Schwarz auf gelb