Learn More
Brady™ CE-Kennzeichnung, aus laminiertem Polyester
Artikelnummer. 10715545 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch):
18 x 37 mm (B x H)
1837 x 74 mm (B x H)
25 mm Durchm.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Packungsgröße
10715545 1837 x 74 mm (B x H) 5 Stück
10507434 25 mm Durchm. -
10705545 18 x 37 mm (B x H) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10715545 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.20 €
    6.91 € / 5 Stück
    Sparen 0.29 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 467-074X037-B7541
Größe (metrisch) 1837 x 74 mm (B x H)
Form Rechteckig
Abmessungen (L x B) 1837 x 74 mm (B x H)