Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnung, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 10615115
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
148mm B x 297mm H
148mm B x 297 mm H
148 mm B x 297mm H
148 mm B x 297 mm B
148 mm B x 297 mm H
3,9 x 3,9 Zoll
5,8 x 11,7 Zoll
7,9 x 7,9 Zoll
8,3 x 4,1 Zoll
Angezeigter Text:
Fluchtweg (Nottreppen)
Fluchtweg nach links
Fluchtweg nach rechts
Notfall (links und oben)
Notfall (links und unten)
Notfall (rechts und oben)
Notfall (rechts und unten)
Rettungsleiter
Richtungspfeil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10615115
Marke: Brady™ 250423
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7016
Alternate Part Number PIC 358-210X105-B7541 (BRANDED)
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 210 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 105 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rechteckig
Abmessungen (L x B) 8,3 x 4,1 Zoll
Angezeigter Text Fluchtweg nach links
Produkttyp Fluchtwegzeichen
Farbe Weiß auf Grün