Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnung, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 10644155 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
148mm B x 297mm H
148mm B x 297 mm H
148 mm B x 297mm H
148 mm B x 297 mm B
148 mm B x 297 mm H
3,9 x 3,9 Zoll
5,8 x 11,7 Zoll
7,9 x 7,9 Zoll
8,3 x 4,1 Zoll
Angezeigter Text:
Fluchtweg (Nottreppen)
Fluchtweg nach links
Fluchtweg nach rechts
Notfall (links und oben)
Notfall (links und unten)
Notfall (rechts und oben)
Notfall (rechts und unten)
Rettungsleiter
Richtungspfeil
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Angezeigter Text Packungsgröße
10644155 8,3 x 4,1 Zoll Fluchtweg nach rechts -
10514525 148 mm B x 297 mm B Notfall (links und unten) -
10385614 7,9 x 7,9 Zoll Richtungspfeil -
10214994 148 mm B x 297mm H Notfall (links und oben) 1 Stück
10080564 3,9 x 3,9 Zoll Richtungspfeil 1 Stück
10284894 5,8 x 11,7 Zoll Notfall (rechts und unten) 1 Stück
10192504 5,8 x 11,7 Zoll Notfall (rechts und oben) 1 Stück
10336204 148 mm B x 297 mm H Fluchtweg (Nottreppen) 1 Stück
10030854 148mm B x 297 mm H Fluchtweg (Nottreppen) 1 Stück
10615115 8,3 x 4,1 Zoll Fluchtweg nach links -
10020854 148 mm B x 297 mm B Fluchtweg nach links 1 Stück
10527044 148 mm B x 297 mm B Fluchtweg nach rechts -
10481254 148mm B x 297mm H Rettungsleiter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10644155 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.20 €
    5.98 € / 1 Stück
    Sparen 0.22 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 359-210X105-B7541 (MARKENPRODUKT)
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 210 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 105 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rechteckig
Abmessungen (L x B) 8,3 x 4,1 Zoll
Angezeigter Text Fluchtweg nach rechts
Produkttyp Fluchtwegzeichen
Farbe Weiß auf Grün