Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Schilder und Etiketten
- Warnschilder vor chemischen Gefahren
- Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Artikelnummer. 15328751| Artikelnummer. | Breite (metrisch) | Angezeigter Text | Modell | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15328751 | 50 mm | Explosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15414871 | 40 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15404871 | 100 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11598904 | 100 mm | Akute Toxizität | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15604227 | 100 mm | Akute Toxizität | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11753889 | 50 mm | Akute Toxizität | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614227 | 50 mm | Akute Toxizität | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434871 | 70 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15454851 | 100 mm | Druckgas | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548884 | 100 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15604217 | 100 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15464851 | 40 mm | Druckgas | Karte geladen | 100/Packung | 20 Stück |
| 15644237 | 50 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15368751 | 50 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15474851 | 70 mm | Druckgas | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11763879 | 50 mm | Druckgas | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614217 | 50 mm | Druckgas | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15474861 | 100 mm | Korrosiv | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548904 | 100 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15684217 | 100 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15484861 | 40 mm | Korrosiv | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15694217 | 50 mm | Korrosiv | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11743889 | 50 mm | Korrosiv | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15318761 | 50 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15684237 | 50 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15614237 | 50 mm | Explosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15494861 | 70 mm | Korrosiv | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15338751 | 50 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15624237 | 50 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15414861 | 100 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548894 | 100 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15644217 | 100 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15424861 | 40 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 11723889 | 50 mm | Gewässergefährdend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15654217 | 50 mm | Gewässergefährdend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15398751 | 50 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15664237 | 50 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434861 | 70 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15484851 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11598884 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15624217 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15494851 | 40 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15378751 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15654237 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11783879 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15634217 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15404861 | 70 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15424851 | 100 mm | Oxidierend | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 15684207 | 100 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11598874 | 100 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 11753879 | 50 mm | Oxidierend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Oxidierend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434851 | 40 mm | Oxidierend | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15444861 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 15358751 | 50 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15634237 | 50 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15444851 | 70 mm | Oxidierend | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11598894 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15664217 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15454861 | 40 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 11733889 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15308761 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15674237 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15464861 | 70 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11548874 | 100 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 | 1 ROLL |
| 15664207 | 100 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 | 250 Stück |
| 11743879 | 50 mm | Entzündbar | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Entzündbar | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 | 250 Stück |
| 15404851 | 40 mm | Entzündbar | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15464841 | 40 mm | Explosiv | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15414851 | 70 mm | Entzündbar | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
Product Code. 15328751
missing translation for 'mfr': Brady™ 814032
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Description
- Selbstklebend
- Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | PIC 1801-50*50-B7541-RLL-DC |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | 250/Packung |
| Modell | Einzelne Markierungen auf einer Rolle |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Dicke | 0,024 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Form | Diamantförmig |
| Angezeigter Text | Explosiv |
| Produkttyp | GHS-Symbolzeichen |
| Farbe | Schwarz auf Weiß |
| Show More Show Less |