Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Schilder und Etiketten
- Warnschilder vor chemischen Gefahren
- Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Artikelnummer. 15434861
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Angezeigter Text:
Akute Toxizität
Druckgas
Entzündbar
Explosiv
Gefahr für die Atemwege
Gesundheitsgefahr
Gewässergefährdend
Korrosiv
Oxidierend
Modell:
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Karte geladen
Menge:
100/Packung
20/Packung
250/Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
20 Stück
250 Stück
4 Stück
6 Stück
| Artikelnummer. | Breite (metrisch) | Angezeigter Text | Modell | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15434861 | 70 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15414871 | 40 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15404871 | 100 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11598904 | 100 mm | Akute Toxizität | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15604227 | 100 mm | Akute Toxizität | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11753889 | 50 mm | Akute Toxizität | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614227 | 50 mm | Akute Toxizität | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434871 | 70 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15454851 | 100 mm | Druckgas | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548884 | 100 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15604217 | 100 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15464851 | 40 mm | Druckgas | Karte geladen | 100/Packung | 20 Stück |
| 15644237 | 50 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15368751 | 50 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15474851 | 70 mm | Druckgas | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11763879 | 50 mm | Druckgas | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614217 | 50 mm | Druckgas | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15474861 | 100 mm | Korrosiv | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548904 | 100 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15684217 | 100 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15484861 | 40 mm | Korrosiv | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15694217 | 50 mm | Korrosiv | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11743889 | 50 mm | Korrosiv | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15318761 | 50 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15684237 | 50 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15328751 | 50 mm | Explosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614237 | 50 mm | Explosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15494861 | 70 mm | Korrosiv | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15338751 | 50 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15624237 | 50 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15414861 | 100 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548894 | 100 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15644217 | 100 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15424861 | 40 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 11723889 | 50 mm | Gewässergefährdend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15654217 | 50 mm | Gewässergefährdend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15398751 | 50 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15664237 | 50 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15484851 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11598884 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15624217 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15494851 | 40 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15378751 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15654237 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11783879 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15634217 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15404861 | 70 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15424851 | 100 mm | Oxidierend | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 15684207 | 100 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11598874 | 100 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 11753879 | 50 mm | Oxidierend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Oxidierend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434851 | 40 mm | Oxidierend | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15444861 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 15358751 | 50 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15634237 | 50 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15444851 | 70 mm | Oxidierend | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11598894 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15664217 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15454861 | 40 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 11733889 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15308761 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15674237 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15464861 | 70 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11548874 | 100 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 | 1 ROLL |
| 15664207 | 100 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 | 250 Stück |
| 11743879 | 50 mm | Entzündbar | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Entzündbar | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 | 250 Stück |
| 15404851 | 40 mm | Entzündbar | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15464841 | 40 mm | Explosiv | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15414851 | 70 mm | Entzündbar | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15434861
Marke: Brady™ 811707
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstklebend
- Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | PIC 1806-70*70-B7541-CRD |
| Material | Polyester |
| Menge | 6/Packung |
| Modell | Karte geladen |
| Klebstofftyp | Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Dicke | 0,024 mm |
| Breite (metrisch) | 70 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Form | Diamantförmig |
| Angezeigter Text | Gewässergefährdend |
| Produkttyp | GHS-Symbolzeichen |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |