Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Schilder und Etiketten
- Warnschilder vor chemischen Gefahren
- Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Artikelnummer. 15464861
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Angezeigter Text:
Akute Toxizität
Druckgas
Entzündbar
Explosiv
Gefahr für die Atemwege
Gesundheitsgefahr
Gewässergefährdend
Korrosiv
Oxidierend
Modell:
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Karte geladen
Menge:
100/Packung
20/Packung
250/Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
20 Stück
250 Stück
4 Stück
6 Stück
| Artikelnummer. | Breite (metrisch) | Angezeigter Text | Modell | Menge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15464861 | 70 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15414871 | 40 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15404871 | 100 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11598904 | 100 mm | Akute Toxizität | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15604227 | 100 mm | Akute Toxizität | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11753889 | 50 mm | Akute Toxizität | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614227 | 50 mm | Akute Toxizität | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434871 | 70 mm | Akute Toxizität | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15454851 | 100 mm | Druckgas | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548884 | 100 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15604217 | 100 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15464851 | 40 mm | Druckgas | Karte geladen | 100/Packung | 20 Stück |
| 15644237 | 50 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15368751 | 50 mm | Druckgas | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15474851 | 70 mm | Druckgas | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11763879 | 50 mm | Druckgas | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614217 | 50 mm | Druckgas | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15474861 | 100 mm | Korrosiv | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548904 | 100 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15684217 | 100 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15484861 | 40 mm | Korrosiv | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15694217 | 50 mm | Korrosiv | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11743889 | 50 mm | Korrosiv | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15318761 | 50 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15684237 | 50 mm | Korrosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15328751 | 50 mm | Explosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15614237 | 50 mm | Explosiv | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15494861 | 70 mm | Korrosiv | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15338751 | 50 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15624237 | 50 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15414861 | 100 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11548894 | 100 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15644217 | 100 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15424861 | 40 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 11723889 | 50 mm | Gewässergefährdend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15654217 | 50 mm | Gewässergefährdend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15398751 | 50 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15664237 | 50 mm | Gewässergefährdend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434861 | 70 mm | Gewässergefährdend | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15484851 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 11598884 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15624217 | 100 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15494851 | 40 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15378751 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15654237 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11783879 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15634217 | 50 mm | Gesundheitsgefahr | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15404861 | 70 mm | Gesundheitsgefahr | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 15424851 | 100 mm | Oxidierend | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 15684207 | 100 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11598874 | 100 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 11753879 | 50 mm | Oxidierend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15694207 | 50 mm | Oxidierend | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15434851 | 40 mm | Oxidierend | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15444861 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 20/Packung | 4 Stück |
| 15358751 | 50 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15634237 | 50 mm | Oxidierend | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15444851 | 70 mm | Oxidierend | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
| 11598894 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15664217 | 100 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15454861 | 40 mm | Gefahr für die Atemwege | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 11733889 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15674217 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 15308761 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 1 ROLL |
| 15674237 | 50 mm | Gefahr für die Atemwege | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | 250/Packung | 250 Stück |
| 11548874 | 100 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 | 1 ROLL |
| 15664207 | 100 mm | Entzündbar | Einzelne Markierungen auf einer Rolle | Je 1 | 250 Stück |
| 11743879 | 50 mm | Entzündbar | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 | 1 ROLL |
| 15674207 | 50 mm | Entzündbar | Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle | Je 1 | 250 Stück |
| 15404851 | 40 mm | Entzündbar | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15464841 | 40 mm | Explosiv | Karte geladen | 20/Packung | 20 Stück |
| 15414851 | 70 mm | Entzündbar | Karte geladen | 6/Packung | 6 Stück |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15464861
Marca: Brady™ 811712
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Selbstklebend
- Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Alternate Part Number | PIC 1807-70*70-B7541-CRD |
| Material | Polyester |
| Menge | 6/Packung |
| Modell | Karte geladen |
| Klebstofftyp | Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Dicke | 0,024 mm |
| Breite (metrisch) | 70 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Form | Diamantförmig |
| Angezeigter Text | Gefahr für die Atemwege |
| Produkttyp | GHS-Symbolzeichen |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?