Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Artikelnummer. 15634237
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Angezeigter Text:
Akute Toxizität
Druckgas
Entzündbar
Explosiv
Gefahr für die Atemwege
Gesundheitsgefahr
Gewässergefährdend
Korrosiv
Oxidierend
Modell:
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Karte geladen
Menge:
100/Packung
20/Packung
250/Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
20 Stück
250 Stück
4 Stück
6 Stück
72 product options available for selection
Product selection table with 72 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Angezeigter Text Modell Menge unitSize
15634237 50 mm Oxidierend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15414871 40 mm Akute Toxizität Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15404871 100 mm Akute Toxizität Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11598904 100 mm Akute Toxizität Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15604227 100 mm Akute Toxizität Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
11753889 50 mm Akute Toxizität Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15614227 50 mm Akute Toxizität Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15434871 70 mm Akute Toxizität Karte geladen 6/Packung 6 Stück
15454851 100 mm Druckgas Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11548884 100 mm Druckgas Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15604217 100 mm Druckgas Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15464851 40 mm Druckgas Karte geladen 100/Packung 20 Stück
15644237 50 mm Druckgas Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15368751 50 mm Druckgas Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15474851 70 mm Druckgas Karte geladen 6/Packung 6 Stück
11763879 50 mm Druckgas Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15614217 50 mm Druckgas Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15474861 100 mm Korrosiv Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11548904 100 mm Korrosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15684217 100 mm Korrosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15484861 40 mm Korrosiv Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15694217 50 mm Korrosiv Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
11743889 50 mm Korrosiv Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15318761 50 mm Korrosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15684237 50 mm Korrosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15328751 50 mm Explosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15614237 50 mm Explosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15494861 70 mm Korrosiv Karte geladen 6/Packung 6 Stück
15338751 50 mm Entzündbar Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15624237 50 mm Entzündbar Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15414861 100 mm Gewässergefährdend Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11548894 100 mm Gewässergefährdend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15644217 100 mm Gewässergefährdend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15424861 40 mm Gewässergefährdend Karte geladen 20/Packung 20 Stück
11723889 50 mm Gewässergefährdend Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15654217 50 mm Gewässergefährdend Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15398751 50 mm Gewässergefährdend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15664237 50 mm Gewässergefährdend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15434861 70 mm Gewässergefährdend Karte geladen 6/Packung 6 Stück
15484851 100 mm Gesundheitsgefahr Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11598884 100 mm Gesundheitsgefahr Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15624217 100 mm Gesundheitsgefahr Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15494851 40 mm Gesundheitsgefahr Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15378751 50 mm Gesundheitsgefahr Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15654237 50 mm Gesundheitsgefahr Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
11783879 50 mm Gesundheitsgefahr Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15634217 50 mm Gesundheitsgefahr Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15404861 70 mm Gesundheitsgefahr Karte geladen 6/Packung 6 Stück
15424851 100 mm Oxidierend Karte geladen 20/Packung 4 Stück
15684207 100 mm Oxidierend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
11598874 100 mm Oxidierend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
11753879 50 mm Oxidierend Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15694207 50 mm Oxidierend Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15434851 40 mm Oxidierend Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15444861 100 mm Gefahr für die Atemwege Karte geladen 20/Packung 4 Stück
15358751 50 mm Oxidierend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15444851 70 mm Oxidierend Karte geladen 6/Packung 6 Stück
11598894 100 mm Gefahr für die Atemwege Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15664217 100 mm Gefahr für die Atemwege Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15454861 40 mm Gefahr für die Atemwege Karte geladen 20/Packung 20 Stück
11733889 50 mm Gefahr für die Atemwege Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15674217 50 mm Gefahr für die Atemwege Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15308761 50 mm Gefahr für die Atemwege Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15674237 50 mm Gefahr für die Atemwege Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15464861 70 mm Gefahr für die Atemwege Karte geladen 6/Packung 6 Stück
11548874 100 mm Entzündbar Einzelne Markierungen auf einer Rolle Je 1 1 ROLL
15664207 100 mm Entzündbar Einzelne Markierungen auf einer Rolle Je 1 250 Stück
11743879 50 mm Entzündbar Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle Je 1 1 ROLL
15674207 50 mm Entzündbar Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle Je 1 250 Stück
15404851 40 mm Entzündbar Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15464841 40 mm Explosiv Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15414851 70 mm Entzündbar Karte geladen 6/Packung 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
72 options
Artikelnummer. 15634237 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 814034
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
  • Selbstklebend
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 1803-50*50-B7541-RLL-DC
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Modell Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet
Höhe (metrisch) 50 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Oxidierend
Produkttyp GHS-Symbolzeichen
Farbe Schwarz auf Weiß