Learn More
Brady™ GHS-Symbolschilder aus Polyester, laminiert
Artikelnummer. 15654217
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Angezeigter Text:
Akute Toxizität
Druckgas
Entzündbar
Explosiv
Gefahr für die Atemwege
Gesundheitsgefahr
Gewässergefährdend
Korrosiv
Oxidierend
Modell:
Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Einzelne Markierungen auf einer Rolle
Karte geladen
Menge:
100/Packung
20/Packung
250/Packung
6/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
20 Stück
250 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Angezeigter Text Modell Menge unitSize
15654217 50 mm Gewässergefährdend Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15414871 40 mm Akute Toxizität Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15404871 100 mm Akute Toxizität Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11598904 100 mm Akute Toxizität Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15604227 100 mm Akute Toxizität Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
11753889 50 mm Akute Toxizität Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15614227 50 mm Akute Toxizität Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15434871 70 mm Akute Toxizität Karte geladen 6/Packung 6 Stück
15454851 100 mm Druckgas Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11548884 100 mm Druckgas Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15604217 100 mm Druckgas Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15464851 40 mm Druckgas Karte geladen 100/Packung 20 Stück
15644237 50 mm Druckgas Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15368751 50 mm Druckgas Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15474851 70 mm Druckgas Karte geladen 6/Packung 6 Stück
11763879 50 mm Druckgas Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15614217 50 mm Druckgas Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15474861 100 mm Korrosiv Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11548904 100 mm Korrosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15684217 100 mm Korrosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15484861 40 mm Korrosiv Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15694217 50 mm Korrosiv Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
11743889 50 mm Korrosiv Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15318761 50 mm Korrosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15684237 50 mm Korrosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15328751 50 mm Explosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15614237 50 mm Explosiv Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15494861 70 mm Korrosiv Karte geladen 6/Packung 6 Stück
15338751 50 mm Entzündbar Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15624237 50 mm Entzündbar Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15414861 100 mm Gewässergefährdend Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11548894 100 mm Gewässergefährdend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15644217 100 mm Gewässergefährdend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15424861 40 mm Gewässergefährdend Karte geladen 20/Packung 20 Stück
11723889 50 mm Gewässergefährdend Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15398751 50 mm Gewässergefährdend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15664237 50 mm Gewässergefährdend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15434861 70 mm Gewässergefährdend Karte geladen 6/Packung 6 Stück
15484851 100 mm Gesundheitsgefahr Karte geladen 20/Packung 4 Stück
11598884 100 mm Gesundheitsgefahr Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15624217 100 mm Gesundheitsgefahr Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15494851 40 mm Gesundheitsgefahr Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15378751 50 mm Gesundheitsgefahr Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15654237 50 mm Gesundheitsgefahr Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
11783879 50 mm Gesundheitsgefahr Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15634217 50 mm Gesundheitsgefahr Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15404861 70 mm Gesundheitsgefahr Karte geladen 6/Packung 6 Stück
15424851 100 mm Oxidierend Karte geladen 20/Packung 4 Stück
15684207 100 mm Oxidierend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
11598874 100 mm Oxidierend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
11753879 50 mm Oxidierend Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15694207 50 mm Oxidierend Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15434851 40 mm Oxidierend Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15444861 100 mm Gefahr für die Atemwege Karte geladen 20/Packung 4 Stück
15358751 50 mm Oxidierend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15634237 50 mm Oxidierend Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15444851 70 mm Oxidierend Karte geladen 6/Packung 6 Stück
11598894 100 mm Gefahr für die Atemwege Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15664217 100 mm Gefahr für die Atemwege Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15454861 40 mm Gefahr für die Atemwege Karte geladen 20/Packung 20 Stück
11733889 50 mm Gefahr für die Atemwege Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 1 ROLL
15674217 50 mm Gefahr für die Atemwege Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle 250/Packung 250 Stück
15308761 50 mm Gefahr für die Atemwege Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 1 ROLL
15674237 50 mm Gefahr für die Atemwege Einzelne Markierungen auf einer Rolle 250/Packung 250 Stück
15464861 70 mm Gefahr für die Atemwege Karte geladen 6/Packung 6 Stück
11548874 100 mm Entzündbar Einzelne Markierungen auf einer Rolle Je 1 1 ROLL
15664207 100 mm Entzündbar Einzelne Markierungen auf einer Rolle Je 1 250 Stück
11743879 50 mm Entzündbar Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle Je 1 1 ROLL
15674207 50 mm Entzündbar Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle Je 1 250 Stück
15404851 40 mm Entzündbar Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15464841 40 mm Explosiv Karte geladen 20/Packung 20 Stück
15414851 70 mm Entzündbar Karte geladen 6/Packung 6 Stück
72 options
Artikelnummer. 15654217
Marke: Brady™ 811706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese GHS-Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ Laminierte GHS-Symbolschilder aus Polyester sind in verschiedensten Größen mit und ohne Text erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
  • Selbstklebend
  • Laminiertes Polyester mit glänzender Oberfläche
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 1806-50*50-B7541-RLL-C
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Modell Durchgehende Rolle mit 250 Symbolen (nicht Etiketten) pro Rolle
Klebstofftyp Auf Basis von permanentem Acryl, druckempfindlich, Pressure-sensitive
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen verwendet
Höhe (metrisch) 50 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Gewässergefährdend
Produkttyp GHS-Symbolzeichen
Farbe Schwarz auf Weiß