Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Die Tür wird durch Drücken auf die rechte Seite geöffnet
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 250 mm |
| Dicke | 0.099 mm |
| Breite (metrisch) | 250 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Mehr anzeigen |