Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester: ISO Sicherheitsschild – Augendusche
Artikelnummer. 15664327 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
200  mm
315 mm
400 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
15664327 100 mm 100 mm 1 Stück
15674327 148 mm 148 mm 1 Stück
15684327 200  mm 200 mm 1 Stück
15694327 315 mm 315 mm 1 Stück
15604337 400 mm 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15664327 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 815549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.30 €
    4.57 € / 1 Stück
    Sparen 0.73 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E011-100x100-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Grün