Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Augenspülstation
Artikelnummer. 15684327
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
200  mm
315 mm
400 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15684327 200  mm 200 mm 1 Stück
15664327 100 mm 100 mm 1 Stück
15674327 148 mm 148 mm 1 Stück
15694327 315 mm 315 mm 1 Stück
15604337 400 mm 400 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15684327
Marke: Brady™ 815551
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E011-200x200-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 200  mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Grün