Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester: ISO Sicherheitsschild – Feuerleiter
Artikelnummer. 15674377 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
200  mm
250  mm
315 mm
400 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
15674377 200  mm 200 mm 1 Stück
15654377 100 mm 100 mm 1 Stück
15664377 148 mm 148 mm 1 Stück
15684377 250  mm 250 mm 1 Stück
15694377 315 mm 315 mm 1 Stück
15604387 400 mm 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15674377 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 817198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.20 €
    5.02 € / 1 Stück
    Sparen 0.18 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F003-200x200-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Montageart Self-adhesive
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (angloamerikanisch) 7.87 in.
Höhe (metrisch) 200 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230°F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40°F
Dicke 0.099 mm
Breite (angloamerikanisch) 7.87 in.
Breite (metrisch) 200  mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +230°F
Sprachen Weltweit
Produkttyp Fire Safety Sign
Farbe Weiß auf Rot