Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester: ISO Sicherheitsschild – Keine eingeschalteten Mobiltelefone
Artikelnummer. 15684627 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15684627 315 mm 1 Stück
15654627 50 mm 2 Stück
15664627 100 mm 1 Stück
15674627 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15684627 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 823488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.90 €
    7.61 € / 1 Stück
    Sparen 0.29 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC P013-Dia 315-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Durchmesser (metrisch) 315 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 0.099 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf Weiß