Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Artikelnummer. 15664577
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15664577 50 mm 2 Stück
15683276 100 mm 1 Stück
15674577 200 mm 1 Stück
15684577 315 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15664577
Marke: Brady™ 822143
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC P003-Dia 050-PE-SHEET/2
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 2/Karton
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 0.099 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf Weiß