Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Nicht auf die Oberfläche treten
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P019-Dia 050-PE-SHEET/2 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | 2/Karton |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Dicke | 0.099 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Mehr anzeigen |